Få mere at vide
Abcam Human/Rat Bcl-2 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32111965 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32111965 10 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32111965 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab26766510x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Rat and Human
Tekniske data
Applikationer Sandwich ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler BCL2
Mængde 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Rat and Human.
Målarter Rat, Human
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Rt, Hu
Valideret ansøgning abrv sELISA