Få mere at vide
Abcam Human Pro-Collagen I alpha 1 Matched Antibody Pair Kit, 5 x 96 Tests
Artikelnummer. 32115262 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32115262 5 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32115262 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2160645x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Antibody, suitable for ELISA, with 1 citations.
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Human
Tekniske data
Applikationer ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler COL1A1
Mængde 5 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttype Secondary Antibody
Detektionsmetode Colorimetric
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Hu
Valideret ansøgning abrv ELISA