Få mere at vide
Abcam Human PCSK9 Matched Antibody Pair Kit, 5 x 96 Tests
Artikelnummer. 32113901 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32113901 5 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32113901 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2150815x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Antibody, suitable for ELISA, IA.
  • Applications: ELISA, IA
  • Species Reactivity: Human
Specifications
Applikationer ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler PCSK9
Mængde 5 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttype Secondary Antibody
Detektionsmetode Colorimetric
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Hu
Valideret ansøgning abrv ELISA, IA