Få mere at vide
Abcam Human OX40 Antibody Pair - BSA and Azide free (TNFRSF4), 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32111789 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32111789 10 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32111789 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab24407610x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Human
Specifications
Applikationer Sandwich ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler TNFRSF4
Mængde 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Hu
Valideret ansøgning abrv sELISA