Få mere at vide
Abcam Human/Mouse/Rat beta Amyloid 1-42 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32111757 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32111757 10 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32111757 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab25358310x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Mouse, Rat and Human
Tekniske data
Applikationer Sandwich ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler APP
Mængde 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Mouse, Rat and Human.
Målarter Mouse, Rat, Human
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Ms, Rt, Hu
Valideret ansøgning abrv sELISA