Beskrivelse
- Applications: sELISA
- Species Reactivity: Human and Mouse
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Sandwich ELISA |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Gensymboler | ENO2 |
| Mængde | 10 x 96 Tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hele molekyle | Yes |
| Primær eller sekundær | Secondary |
| Testspecificitet | This product reacts with Human and Mouse. |
| Målarter | Human, Mouse |
| Produkttype | Secondary Antibody |
| Vis mere |