Få mere at vide
Abcam Human/Mouse NSE Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32115164 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32115164 10 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32115164 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab24418910x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Human and Mouse
Tekniske data
Applikationer Sandwich ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler ENO2
Mængde 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Human and Mouse.
Målarter Human, Mouse
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Hu, Ms
Valideret ansøgning abrv sELISA