Få mere at vide
Abcam Human/Mouse MGEA5/OGA Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32114643 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32114643 10 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32114643 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab27038310x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Mouse and Human
Tekniske data
Applikationer Sandwich ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler OGA
Mængde 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Mouse and Human.
Målarter Mouse, Human
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Ms, Hu
Valideret ansøgning abrv sELISA