Få mere at vide
Abcam Human/Monkey Von Willebrand Factor Antibody Pair -BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Shop alle Abcam produkterBeskrivelse
- Applications: sELISA
- Species Reactivity: Human and Rhesus monkey
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Sandwich ELISA |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Gensymboler | VWF |
| Mængde | 10 x 96 Tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hele molekyle | Yes |
| Primær eller sekundær | Secondary |
| Testspecificitet | This product reacts with Human and Rhesus monkey. |
| Målarter | Human, Rhesus Monkey |
| Produkttype | Secondary Antibody |
| Vis mere |