Få mere at vide
Abcam Human/Monkey Von Willebrand Factor Antibody Pair -BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32114223 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32114223 10 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32114223 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab24402110x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Antibody, suitable for sELISA, with 1 citations.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Human and Rhesus monkey
Tekniske data
Applikationer Sandwich ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler VWF
Mængde 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Human and Rhesus monkey.
Målarter Human, Rhesus Monkey
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Hu, RhMk
Valideret ansøgning abrv sELISA