Få mere at vide
Abcam Human/Monkey TNF alpha Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32115305 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32115305 10 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32115305 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab24179110x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Human, Rhesus monkey and Cynomolgus monkey
Tekniske data
Applikationer Sandwich ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler TNF
Mængde 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Human, Rhesus monkey and Cynomolgus monkey.
Målarter Human, Rhesus Monkey, Cynomolgus Monkey
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Hu, RhMk
Valideret ansøgning abrv sELISA