Få mere at vide
Abcam Human/Monkey MMP9 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32113471 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32113471 10 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32113471 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab25668410x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Monkey and Human
Tekniske data
Applikationer Sandwich ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler MMP9
Mængde 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Monkey and Human.
Målarter Monkey, Human
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Mk, Hu
Valideret ansøgning abrv sELISA