Få mere at vide
Abcam Human/Monkey IL-17A Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32120612 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32120612 10 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32120612 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab24188210x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Human and Monkey
Tekniske data
Applikationer Sandwich ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler IL17A
Mængde 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Human and Monkey.
Målarter Human, Monkey
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Hu, Mk
Valideret ansøgning abrv sELISA