Få mere at vide
Abcam Human IL-1beta Matched Antibody Pair Kit, 5 x 96 Tests
Artikelnummer. 32114153 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32114153 5 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32114153 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2176085x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Antibody, suitable for ELISA, with 11 citations.
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Human
Tekniske data
Applikationer ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler IL1B
Mængde 5 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttype Secondary Antibody
Detektionsmetode Colorimetric
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Hu
Valideret ansøgning abrv ELISA