Beskrivelse
- Applications: ELISA
- Species Reactivity: Human
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | ELISA |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Gensymboler | LGALS1 |
| Mængde | 5 x 96 Tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hele molekyle | Yes |
| Primær eller sekundær | Secondary |
| Testspecificitet | This product reacts with Human. |
| Målarter | Human |
| Produkttype | Secondary Antibody |
| Vis mere |