Få mere at vide
Abcam Human Calprotectin (S100A8 + S100A9) Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32115588 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32115588 10 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32115588 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab30955810x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Human
Tekniske data
Applikationer Sandwich ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler S100A8
Mængde 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Hu
Valideret ansøgning abrv sELISA