Få mere at vide
Abcam Human ABO Antibody Pair - BSA and Azide free (Histo-Blood Group ABO System Transferase), 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32113991 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32113991 10 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32113991 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab25330710x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Human
Tekniske data
Applikationer Sandwich ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler ABO
Mængde 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Hu
Valideret ansøgning abrv sELISA