Få mere at vide
Abcam Heptadecanoic acid (Margaric acid), Long chain saturated fatty acid, 1 g
Artikelnummer. 32108730 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32108730 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab1438711g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Heptadecanoic acid
Tekniske data
Formulering Constituents: 100% Heptadecanoic acid