Beskrivelse
- Applications: sELISA
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Sandwich ELISA |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Gensymboler | GFP |
| Mængde | 10 x 96 Tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hele molekyle | Yes |
| Primær eller sekundær | Secondary |
| Målarter | Non-species specific |
| Produkttype | Secondary Antibody |
| Forsendelsestilstand | Blue Ice |
| Vis mere |