Få mere at vide
Abcam Feline Cytokine Antibody Array (10 Targets) - Quantitative, 50 Tests
Shop alle Abcam produkterBeskrivelse
- Species Reactivity: Cat
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Unconjugated |
| Gensymboler | IFNG |
| Mængde | 50 Tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hele molekyle | Yes |
| Primær eller sekundær | Secondary |
| Testspecificitet | This product reacts with Cat. |
| Målarter | Feline |
| Produkttype | Secondary Antibody |
| Detektionsmetode | Fluorescent |
| Vis mere |