missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Host Species: Donkey
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: ELISA, IP, WB, IHC-P
- Species Reactivity: Rabbit
- Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.1% Proclin 300 Solution, Constituents: PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Immunogen
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | HRP |
| Formulering | pH: 7.4, Preservative: 0.1% Proclin 300 Solution, Constituents: PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA |
| Værtsarter | Donkey |
| Oprensningsmetode | Affinity purification Immunogen |
| Mængde | 500 μg |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hele molekyle | Yes |
| Primær eller sekundær | Secondary |
| Vis mere |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?