Få mere at vide
Abcam Donkey Anti-Rabbit IgG H&L (HRP), 500 ug
Artikelnummer. 32108603 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
500 μg
Artikelnummer. Mængde
32108603 500 μg
1 options
Artikelnummer. 32108603 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab205722500ug
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Donkey Polyclonal secondary antibody, suitable for ELISA, IP, WB, IHC-P, with 33 citations.
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, IP, WB, IHC-P
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.1% Proclin 300 Solution, Constituents: PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Tekniske data
Applikationer ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret HRP
Formulering pH: 7.4, Preservative: 0.1% Proclin 300 Solution, Constituents: PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Værtsarter Donkey
Oprensningsmetode Affinity purification Immunogen
Mængde 500 μg
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Emballage Vial
Testspecificitet This product reacts with Rabbit.
Målarter Rabbit
Produkttype Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Rb
Valideret ansøgning abrv ELISA, IP, WB, IHC-P
Vis mere Vis mindre
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.