Learn More
Beskrivning
- Host Species: Donkey
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF
- Species Reactivity: Mouse
- Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Immunogen
Specifikationer
Specifikationer
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA |
| Gene Symbols | Ighg1 |
| Host Species | Donkey |
| Purification Method | Affinity purification Immunogen |
| Quantity | 500 μg |
| Regulatory Status | RUO |
| Whole Molecule | Yes |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?