Få mere at vide
Abcam Compound 6877002, CD40-TRAF6 interaction inhibitor, 10 mg
Artikelnummer. 32118201 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
32118201 10 mg
1 options
Artikelnummer. 32118201 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab14682910mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Antibody, with 1 citations.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% (E)-3-(2,5-dimethylanilino)-1-phenylprop-2-en-1-one
  • Form: Solid
Tekniske data
Konjugeret Unconjugated
Formulering Constituents: 100% (E)-3-(2,5-dimethylanilino)-1-phenylprop-2-en-1-one
Gensymboler CD40-TRAF6
Mængde 10 mg
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Non-species specific
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Ambient