Få mere at vide
Abcam cis-6-Hexadecenoic acid, Monounsaturated fatty acid, 25 mg
Artikelnummer. 32109536 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
32109536 25 mg
1 options
Artikelnummer. 32109536 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab14391125mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% (Z)-hexadec-6-enoic acid
  • Form: Liquid
Tekniske data
Formulering Constituents: 100% (Z)-hexadec-6-enoic acid