Få mere at vide
Abcam cis-10-Heptadecenoic acid, Monounsaturated fatty acid, 100 mg
Artikelnummer. 32109764 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
32109764 100 mg
1 options
Artikelnummer. 32109764 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab143904100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% (10Z)-heptadec-10-enoic acid
  • Form: Liquid
Tekniske data
Formulering Constituents: 100% (10Z)-heptadec-10-enoic acid