Få mere at vide
Abcam Canine Cytokine Antibody Array B (10 Targets) - Quantitative, 8 Tests
Shop alle Abcam produkterBeskrivelse
- Species Reactivity: Dog
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Unconjugated |
| Gensymboler | FGF7 |
| Mængde | 8 Tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hele molekyle | Yes |
| Primær eller sekundær | Secondary |
| Testspecificitet | This product reacts with Dog. |
| Målarter | Dog |
| Produkttype | Secondary Antibody |
| Detektionsmetode | Fluorescent |
| Vis mere |