Få mere at vide
Abcam Calcineurin B/PPP3R1 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32114568 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32114568 10 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32114568 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab30072210x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Rat, Mouse and Human
Tekniske data
Applikationer Sandwich ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler PPP3R1
Mængde 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Rat, Mouse and Human.
Målarter Rat, Mouse, Human
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Rt, Ms, Hu
Valideret ansøgning abrv sELISA