Få mere at vide
Abcam Arachidonic acid, omega-6 Polyunsaturated fatty acid, 50 mg
Artikelnummer. 32117596 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
32117596 50 mg
1 options
Artikelnummer. 32117596 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab12091650mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Antibody, with 5 citations.
  • Storage Buffer: Constituents: 75% Ethanol, 25% Arachidonic acid
  • Form: Liquid
Tekniske data
Formulering Constituents: 75% Ethanol, 25% Arachidonic acid