Få mere at vide
Abcam Arachidonic acid, omega-6 Polyunsaturated fatty acid, 250 mg
Artikelnummer. 32173393 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
250 μg
Artikelnummer. Mængde
32173393 250 μg
1 options
Artikelnummer. 32173393 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab120916250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Antibody, with 5 citations.
  • Storage Buffer: Constituents: 75% Ethanol, 25% Arachidonic acid
  • Form: Liquid
Tekniske data
Formulering Constituents: 75% Ethanol, 25% Arachidonic acid
Mængde 250 μg