Få mere at vide
Abcam Anti-GBA antibody [2E2], 100 ug
Artikelnummer. 32047558 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
100 μg
Artikelnummer. Mængde
32047558 100 μg
1 options
Artikelnummer. 32047558 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab55080100ug
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Mouse Monoclonal secondary antibody, suitable for WB, IHC-P, with 22 citations.
  • Host Species: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2a
  • Applications: WB, IHC-P
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: pH: 7.4,
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Tekniske data
Applikationer Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 2E2
Konjugeret Unconjugated
Formulering pH: 7.4
Gensymboler GBA1
Værtsarter Mouse
Oprensningsmetode Affinity purification Protein A
Mængde 100 μg
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Emballage Vial
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttype Monoclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a
Vært abrv Ms
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Hu
Valideret ansøgning abrv WB, IHC-P