missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Host Species: Rabbit
- Clonality: Monoclonal
- Isotype: IgG
- Applications: IP, Flow Cyt, WB, ICC/IF
- Species Reactivity: Mouse, Rat and Human
- Storage Buffer: pH: 7.2 - 7.4, Constituents: PBS
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | ATM |
| Applikationer | Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | EPR17059 |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Formulering | pH: 7.2 - 7.4, Constituents: PBS |
| Gene | ATM |
| Gensymboler | ATM |
| Værtsarter | Rabbit |
| Oprensningsmetode | Affinity purification Protein A |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?