Få mere at vide
Abcam 2-Hydroxyhexadecanoic acid, 2-Hydroxy C16:0 fatty acid, 50 mg
Artikelnummer. 32120448 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
32120448 50 mg
1 options
Artikelnummer. 32120448 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab14400850mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% 2-Hydroxyhexadecanoic acid
  • Form: Solid
Tekniske data
Formulering Constituents: 100% 2-Hydroxyhexadecanoic acid