Få mere at vide
Invitrogen™ AbC™ Total Antibody Compensation Bead Kit
Artikelnummer. p-7075582
Mængde:
100 tests
25 prøver
Pakningsstørrelse:
100 tests
25 tests
Artikelnummer. 15308666
Brand: Invitrogen™ A10513
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver en konsistent, nøjagtig og brugervenlig teknik til indstilling af flowcytometrikompensation ved brug af fluorokrom-konjugerede muse-, rotte-, hamster- eller kaninantistoffer med enhver laser i flowcytometri.
  • Bredeste multiarts-—reaktivitet til brug med alle isotyper af muse-, rotte-, hamster- og kaninantistofkonjugater
  • Lyseste signal, —mest følsomme antistof-capture perler til rådighed
  • Maksimal laserkompatibilitet —til brug med alle lasere
  • Hvert sæt indeholder polystyrenmikrosfærer, der har fluorescerende antistofkonjugat-indfangningskapacitet (positive kompensationsperler) eller er inerte (negative kompensationsperler).
  • Ideel til kompensation med alle isotyper af mus (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3), rotte (IgG1, IgG2a, IgG2b), hamster (armensk IgG og syrisk IgG), og kanin (monoklonal og polyklonal) immunoglobuliner, de højeste og de fleste konsistente substramonreaktiviteter. immunglobulin i industrien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 6μ m
Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas AbC™ Total Compensation capture perler og 1 hætteglas med negative perler.
  • Opbevares ved 2 °C til 8 °C
  • Format Rør
    Til brug med (udstyr) Flowcytometre
    Antal prøver 25 prøver
    Mængde 25 prøver
    Detektionsmetode Fluorescens
    Excitationsbølgelængdeområde alle lasere (UV til 633/635)
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Produktlinje AbC
    Produkttype Kompensationsperler