Få mere at vide
Invitrogen™ AbC™ Total Antibody Compensation Bead Kit
Artikelnummer. 15308666
Skift visning
Mængde:
100 tests
25 prøver
Pakningsstørrelse:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15308666 25 prøver 25 tests
15384147 100 tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15308666 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A10513
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Giver en konsistent, nøjagtig og brugervenlig teknik til indstilling af flowcytometrikompensation ved brug af fluorokrom-konjugerede muse-, rotte-, hamster- eller kaninantistoffer med enhver laser i flowcytometri.
  • Bredeste multiarts-—reaktivitet til brug med alle isotyper af muse-, rotte-, hamster- og kaninantistofkonjugater
  • Lyseste signal, —mest følsomme antistof-capture perler til rådighed
  • Maksimal laserkompatibilitet —til brug med alle lasere
  • Hvert sæt indeholder polystyrenmikrosfærer, der har fluorescerende antistofkonjugat-indfangningskapacitet (positive kompensationsperler) eller er inerte (negative kompensationsperler).
  • Ideel til kompensation med alle isotyper af mus (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3), rotte (IgG1, IgG2a, IgG2b), hamster (armensk IgG og syrisk IgG), og kanin (monoklonal og polyklonal) immunoglobuliner, de højeste og de fleste konsistente substramonreaktiviteter. immunglobulin i industrien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 6μ m
Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas AbC™ Total Compensation capture perler og 1 hætteglas med negative perler.
  • Opbevares ved 2 °C til 8 °C
  • Format Rør
    Til brug med (udstyr) Flowcytometre
    Antal prøver 25 prøver
    Mængde 25 prøver
    Detektionsmetode Fluorescens
    Excitationsbølgelængdeområde alle lasere (UV til 633/635)
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Produktlinje AbC
    Produkttype Kompensationsperler