Få mere at vide
Molecular Probes™ AbC™ Anti-rotte/hamster perlesæt
Artikelnummer. 10389194
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 10389194
Brand: Molecular Probes™ A10389
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
AbC™ Anti-rotte/hamster perlesæt
De AbC™ Anti-rotte-/hamster-antistofkompensationsperlesæt giver en konsekvent, nøjagtig og brugervenlig teknik til indstilling af flowcytometrikompensation, når der bruges fluorokrom-konjugeret til rotte- eller hamsterantistoffer med enhver laser i flowcytometri.
  • Artsreaktivitet —til brug med alle isotyper af rotte- og hamsterantistofkonjugater
  • Maksimal laserkompatibilitet —til brug med alle lasere
    Nøjagtig kompensation er afgørende for effektiv flerfarveanalyse i flowcytometri. Ofte er det dog cellulært AbC™ Anti-Mouse Antibody Compensation Bead Kit giver en konsistent, nøjagtig og brugervenlig teknik til indstilling af flowcytometrikompensation ved brug af fluorokrom-konjugerede museantistoffer med enhver laser i flowcytometri.
  • Artsreaktivitet —til brug med alle isotyper af museantistofkonjugater
  • Maksimal laserkompatibilitet —til brug med alle lasere
    Nøjagtig kompensation er afgørende for effektiv flerfarveanalyse i flowcytometri. Ofte er cellebaserede kompensationskontroller dog ikke helt effektive, da mange antigener ikke udtrykkes højt, og svagt farvede celler kan føre til unøjagtige kompensationsindstillinger. De AbC™ Anti-Mouse Bead Kit blev udviklet til at løse dette problem.
    Hvordan det virker
    Hvert sæt indeholder polystyrenmikrosfærer, der har fluorescerende antistofkonjugat-indfangningskapacitet (positive kompensationsperler) eller er inerte (negative kompensationsperler). Efter blanding med et fluorofor-konjugeret museantistof giver de to komponenter en særskilt højsignal positiv kontrol med en passende negativ population, som derefter kan bruges til at indstille kompensation korrekt uanset intensiteten af cellerne i det faktiske forsøg.
    Arters reaktivitet
    De AbC™ Anti-Mouse Bead Kit er ideelt til kompensation med alle isotyper af mus (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgM) immunoglobuliner.
    Maksimal laserkompatibilitet
    Alle AbC™ kompensationsperlesæt er ideelle til brug med enhver excitationskilde, inklusive 405 nm laseren, som historisk har givet højere baggrundssignaler på grund af autofluorescens med andre sæt på markedet.d kompensationskontroller er ikke helt effektive, da mange antigener ikke udtrykkes højt, og svagt farvede celler kan føre til unøjagtige kompensationsindstillinger. De AbC™ Anti-rotte-/hamsterperlesæt blev udviklet til at løse dette problem.
    Hvordan det virker
    Hvert sæt indeholder polystyrenmikrosfærer, der har fluorescerende antistofkonjugat-indfangningskapacitet (positive kompensationsperler) eller er inerte (negative kompensationsperler). Efter blanding med et fluorofor-konjugeret rotte- eller hamsterantistof giver de to komponenter en særskilt højsignal positiv kontrol med en passende negativ population, som derefter kan bruges til at indstille kompensationen korrekt uanset intensiteten af cellerne i det faktiske forsøg.
    Arters reaktivitet
    De AbC™ Anti-rotte-/hamsterperlesæt er ideelt til kompensation med alle isotyper af rotte (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c, IgM) og hamster (armensk IgG og syrisk IgG) immunoglobuliner.
    Maksimal laserkompatibilitet
    Alle AbC™ Compensation Bead Kits er ideelle til brug med enhver excitationskilde, inklusive 405 nm laseren, som historisk set har givet højere baggrundssignaler på grund af autofluorescens med andre kits på markedet.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Diameter (metrisk) 6μ m
    Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas AbC™ anti-rotte/hamster capture perler og 1 hætteglas med negative perler.
  • Opbevares ved 2 °C til 8 °C
  • Emission alle lasere (UV til 633/635)
    Format Rør
    Til brug med (udstyr) Flowcytometre
    Mængde 1 sæt
    Detektionsmetode Fluorescens
    Pletkonfiguration Overflade
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Produktlinje CompenFlow™ , Molecular Probes™
    Produkttype Kompensationsperler