Få mere at vide
Molecular Probes™ AbC™ Anti-mus perlesæt
Beskrivelse
De AbC™ Anti-Mouse Antibody Compensation Bead Kit giver en konsistent, nøjagtig og brugervenlig teknik til indstilling af flowcytometrikompensation ved brug af fluorokrom-konjugerede museantistoffer med enhver laser i flowcytometri.
Artsreaktivitet —til brug med alle isotyper af museantistofkonjugater Maksimal laserkompatibilitet —til brug med alle lasere
Nøjagtig kompensation er afgørende for effektiv flerfarveanalyse i flowcytometri. Ofte er cellebaserede kompensationskontroller dog ikke helt effektive, da mange antigener ikke udtrykkes højt, og svagt farvede celler kan føre til unøjagtige kompensationsindstillinger. De AbC™ Anti-Mouse Bead Kit blev udviklet til at løse dette problem.
Hvordan det virker
Hvert sæt indeholder polystyrenmikrosfærer, der har fluorescerende antistofkonjugat-indfangningskapacitet (positive kompensationsperler) eller er inerte (negative kompensationsperler). Efter blanding med et fluorofor-konjugeret museantistof giver de to komponenter en særskilt højsignal positiv kontrol med en passende negativ population, som derefter kan bruges til at indstille kompensation korrekt uanset intensiteten af cellerne i det faktiske forsøg.
Arters reaktivitet
De AbC™ Anti-Mouse Bead Kit er ideelt til kompensation med alle isotyper af mus (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgM) immunoglobuliner.
Maksimal laserkompatibilitet
Alle AbC™ kompensationsperlesæt er ideelle til brug med enhver excitationskilde, inklusive 405 nm-laseren, som historisk har givet højere baggrundssignaler på grund af autofluorescens med andre sæt på markedet.
Nøjagtig kompensation er afgørende for effektiv flerfarveanalyse i flowcytometri. Ofte er cellebaserede kompensationskontroller dog ikke helt effektive, da mange antigener ikke udtrykkes højt, og svagt farvede celler kan føre til unøjagtige kompensationsindstillinger. De AbC™ Anti-Mouse Bead Kit blev udviklet til at løse dette problem.
Hvordan det virker
Hvert sæt indeholder polystyrenmikrosfærer, der har fluorescerende antistofkonjugat-indfangningskapacitet (positive kompensationsperler) eller er inerte (negative kompensationsperler). Efter blanding med et fluorofor-konjugeret museantistof giver de to komponenter en særskilt højsignal positiv kontrol med en passende negativ population, som derefter kan bruges til at indstille kompensation korrekt uanset intensiteten af cellerne i det faktiske forsøg.
Arters reaktivitet
De AbC™ Anti-Mouse Bead Kit er ideelt til kompensation med alle isotyper af mus (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgM) immunoglobuliner.
Maksimal laserkompatibilitet
Alle AbC™ kompensationsperlesæt er ideelle til brug med enhver excitationskilde, inklusive 405 nm-laseren, som historisk har givet højere baggrundssignaler på grund af autofluorescens med andre sæt på markedet.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 6μ m |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 hætteglas AbC™ capture perler og 1 hætteglas med negative perler. |
| Format | Rør |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Antal prøver | 100 tests |
| Mængde | 1 sæt |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Excitationsbølgelængdeområde | alle lasere (UV til 633/635) |
| Pletkonfiguration | Overflade |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |