Få mere at vide
Abbvie Mcl-1 Inhibitor, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Abbvie Mcl-1 Inhibitor |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C46H55N7O7S/c1-33-43(41(49(4)47-33)32-60-36-19-17-35(18-20-36)51-22-24-52(25-23-51)61(56,57)48(2)3)40-14-8-13-38-39(15-9-29-59-42-16-7-11-34-10-5-6-12-37(34)42)45(46(54)55)53(44(38)40)26-21-50-27-30-58-31-28-50/h5-8,10-14,16-20H,9,15,21-32H2,1-4H3,(H,54,55) |
| Formel vægt | 849.388 |