Få mere at vide
ATAGO™ Abbe Refraktometer NAR-2T
Artikelnummer. 11486238
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
120 x 200 x 250 mm (Refraktometer), 100 x 110 x 70 mm (Termometer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
11486238 120 x 200 x 250 mm (Refraktometer), 100 x 110 x 70 mm (Termometer) Hver
1 options
Artikelnummer. 11486238 Leverandør ATAGO™ Leverandørnr. 1220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26870.00 DKK
    26076.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 793.08 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
De Abbe Refraktometer NAR-2T er designet til brug med forbindelser, der kræver måling ved høj temperatur.
  • Abbe tabel refraktometer til måling af brydningsindeks (1.3000 til 1.7000 ND) og Brix (0.0% til 95.0% skala) af højtemperaturprøver mellem 5 °C til 120 C °og måler med termometerenhed fra 0.0 C °til 120 °C.
  • LED-belysning digital visning af temperaturaflæsninger i Celcius og øjeblikkelige analoge visningsmålinger med en D (deuterium) linje (589 Nm) fiberoptisk lyskilde
  • Virker videre AC 100V til 240V, 50/60 Hz strømforsyning, har en 110V strømtilslutningsledning med en 6 fod strømledning og kan kalibreres med destilleret vand for nem betjening
  • Lodret, vinklet krop (12 x 20 x 25 cm) med monokulært, fokuserbart, polstret okular til visning
  • Kan tilsluttes et cirkulationsbad med konstant temperatur (sælges separat) til prøvetemperaturkontrol
Tekniske data
Type Refraktometre, bordmodeller
Skala Range 0,0 % til 95,0 % (Brix)
Brydningsindeks 1.3000 til 1.7000
Nøjagtighed ±0,0002 (brydningsindeks),± 0,1 % (Brix)
Til brug med (applikation) Måling af forbindelser ved høje temperaturer
Vægt (metrisk) 2,8 kg (Refraktometer), 0,5 kg (Termometer)
Dimensioner (L x B x H) 120 x 200 x 250 mm (Refraktometer), 100 x 110 x 70 mm (Termometer)
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 120 °C
Spænding 240 V