Få mere at vide
ATAGO™ Abbe Refraktometer NAR-1T
Artikelnummer. 11466238
Skift visning
Brydningsindeks:
1.3000 til 1.7000
Artikelnummer. Brydningsindeks
11466238 1.3000 til 1.7000
1 options
Artikelnummer. 11466238 Leverandør ATAGO™ Leverandørnr. 1212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20160.00 DKK
    19557.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 602.31 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
De Abbe Refraktometer NAR-1T SOLID er velegnet til at måle brydningsindeksskalaen og Brix-skalaen for flydende og faste prøver. Fungerer med D-line (589 nm) lyskilde.
  • Disse Abbe refraktometre giver meget nøjagtige brydningsindeks og Brix-målinger af væsker og faste stoffer.
  • Placer din prøve på hovedprismet, som er omkranset med rustfrit stål for at forhindre korrosion, se gennem okularet og sæt skyggelinjen op i trådkorset.
  • Den indbyggede 589 nm illuminator lyskilde giver stabilt, monokromatisk lys (02939-00, -02 inkluderer LED lyskilde), hvilket gør det nemt at aflæse de sorte streger på det grønne felt.
  • Det frostede sekundære prisme leder lyset jævnt til hovedprismet og løftes op for nem placering af faste stoffer og tyktflydende væsker på hovedprismet.
  • Farvekompensatorknappen giver dig mulighed for at justere grænselinjen for højere klarhed og finjusteringskapacitet for større opløsning. Brug farvekompensationsknappen og en konverteringstabel til at måle spredning (varians af RI med forskellige bølgelængder af lys).
  • For at opretholde konstant temperatur ved begge prismer inkluderer disse refraktometre fire 9 mm OD-porte (ved hjælp af 6 til 7 mm ID-rør) til tilslutning til et bad med konstant temperatur.
  • Et termistortermometer til måling af temperatur er indbygget i hovedprismet.
  • Temperaturen på hovedprismet er angivet på LCD-skærmen fra 0 °C til °50 C med± °0,2 C nøjagtighed; en digital temperaturvisningsenhed medfølger.
  • Det indbyggede tørremiddelkammer fjerner fugt fra intern optik og sikrer et uhindret udsyn til vægten.
Tekniske data
Type Refraktometre, bordmodeller
Skala Range 0,0 % til 95,0 % (Brix)
Brydningsindeks 1.3000 til 1.7000
Nøjagtighed ±0,0002 (brydningsindeks),± 0,1 % (Brix)
Vægt (metrisk) 2,5 kg (Refraktometer), 0,5 kg (Termometer)
Dimensioner (L x B x H) 130 x 180 x 230 mm (Refraktometer), 100 x 110 x 70 mm (Termometer)
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 50 °C
Spænding 100 til 240 V