Få mere at vide
Atago™ Abbe NAR-1T Liquid Refractometer
Artikelnummer. 10719200
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
130 x 180 x 230 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
10719200 130 x 180 x 230 mm
1 options
Artikelnummer. 10719200 Leverandør Atago™ Leverandørnr. 1211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18460.00 DKK
    17384.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 1075.38 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Designet til væskeprøvemåling. Atago™ Abbe NAR-1T Liquid Refractometre har Refractive Index Scale og BRIX-skalaen.
  • Inkluderer en D line (589nm) lyskilde
  • Kalibrering kan udføres med destilleret vand
Tekniske data
Type Refraktometre
Brydningsindeks 1,3 til 1,7
Nøjagtighed ±0,0002nD
Vise Digital
Til brug med (applikation) Til måling af flydende prøve
Mængde 1 hver
Dimensioner (L x B x H) 130 x 180 x 230 mm
Højde (metrisk) 230 mm
Længde (metrisk) 130 mm
Bredde (metrisk) 180 mm
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 50 °C
Elektriske krav 240 V 50/60 Hz
Spænding 240 V
Frekvens 50/60 Hz