Få mere at vide
Motic™ Abbe Kondensator NA 0,90/1,25
Beskrivelse
- Abbe-type kondensator.
- Konstruktion af høj kvalitet (plast/metal).
- Inkluderer en 6-blads membran.
- Indeholder en slids til skydere.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kondensator |
| Oversigt | NA 0,90/1,25 |
| Til brug med (udstyr) | BA310 og BA410 Series opretstående sammensatte mikroskoper |
| Inkluderer | Seks-blads membran, slids til skydere |