Få mere at vide
MedChemExpress Abarelix
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 96.27% |
| CAS | 183552-38-7 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 1416.06 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 14.2 mg/mL (10.03 mM) |
| Synonym | R3827∣ PPI 149 |