Få mere at vide
Abamectin
Artikelnummer. 15482879
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482879 5 g 5g
15472879 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15482879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60039.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Interagerer med GABA-receptorer for at forårsage kloridkanalaktivering
Interagerer med GABA-receptorer for at forårsage kloridkanalaktivering. Bruges også til at kontrollere en række agronomiske, frugt-, grøntsags- og prydafgrøder, og det bruges af husejere til bekæmpelse af brandmyrer og i veterinært antihelmintisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Interagerer med GABA-receptorer for at forårsage kloridkanalaktivering. Bruges også til at kontrollere en række agronomiske, frugt-, grøntsags- og prydafgrøder, og det bruges af husejere til bekæmpelse af brandmyrer og i veterinært antihelmintisk middel.
Opløselighed Opløselig
i DMSO
Notes
Køles. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71751-41-2
Molekylær formel C48H72O14
MDL nummer MFCD01769550
Synonym Avermectin B1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Abamectin
Smeltepunkt 150°C to 155°C
Farve Hvid til gul
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Merck Index 14,2
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO
Formel vægt 873.1
Fysisk form Pulver