Få mere at vide
Abacavir sulfat, TRC
Artikelnummer. 30132983
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132983 5 g
30040409 10 mg
30040539 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132983 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1050005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 188062-50-2
Molekylær formel 2 C14 H18 N6 O. H2 O4 S
Synonym Abacavir sulfat∣Bis[[(1S,) 4R)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopent-2-enyl]methanol] sulfat∣2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S,4R)-, sulfat (2:1) (ACI) ∣2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S,4R)-, sulfat (2:1) (salt) (9CI) ∣2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S-cis)-, sulfat (2:1) (salt) (ZCI) ∣1592U89 sulfat∣Abacavir hemisulfat Abamune∣ ∣Abavir∣ABC sulfat∣DRG 0257∣Ziagen
Tekniske data
Format Fedt
Molekylvægt (g/mol) 670.74
Produkttype API
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mængde 5 g
Kemisk navn eller materiale Abacavir sulfat