Få mere at vide
Abacavir sulfat EP urenhed C (Abacavir relateret USP forbindelse A), Mikromol™
Artikelnummer. 30461700
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461700 4 x 25 mg
30052515 25 mg
30051132 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30461700 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3249.0100254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Abacavir sulfat EP urenhed C (Abacavir relateret USP forbindelse A), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Descyclopropyl Abacavir
CAS 124752-25-6
Analyt- eller komponentnavne Descyclopropyl Abacavir
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H14 N6 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym [(1S,4R)-4-(2,6-Diamino-9H-purin-9-yl)cyclopent-2-enyl]methanol, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-, (1S,4R)-, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-, (1S-cis)-, Descyclopropyl Abacavir, Abacavir Related Compound A (USP), Abacavir Sulfate Imp. C (Ph. Int.), Abacavir Sulfate Imp C (EP), Abacavir Imp. C (EP), Abacavir USP Related Compound A, Abacavir USP RC A, 139U91 (GR92685X), GW 466608X, GW 470921X, GW 403126X, GW 357662X, GW 444710X, Abacavir Related Compound A, Abacavir Sulfate Impurity C, Abacavir Impurity C
InChI formel InChI=1S/C11H14N6O/c12-9-8-10(16-11(13)15-9)17(5-14-8)7-2-1-6(3-7)4-18/h1-2,5-7,18H,3-4H2,(H4,12,13,15,16)/t6-,7+/m1/s1
Løsningstype Fedt
SMIL Nc1nc(N)c2ncn([C@@H]3C[C@H](CO)C=C3)c2n1
IUPAC navn [(1S,4R)-4-(2,6-diaminopurin-9-yl)cyclopent-2-en-1-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 246.27
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 246,1229 g/mol