Få mere at vide
Abacavir sulfat EP urenhed C (Abacavir relateret USP forbindelse A), Mikromol™
Beskrivelse
Abacavir sulfat EP urenhed C (Abacavir relateret USP forbindelse A)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Descyclopropyl Abacavir |
| CAS | 124752-25-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Descyclopropyl Abacavir |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H14 N6 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | [(1S,4R)-4-(2,6-Diamino-9H-purin-9-yl)cyclopent-2-enyl]methanol, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-, (1S,4R)-, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-, (1S-cis)-, Descyclopropyl Abacavir, Abacavir Related Compound A (USP), Abacavir Sulfate Imp. C (Ph. Int.), Abacavir Sulfate Imp C (EP), Abacavir Imp. C (EP), Abacavir USP Related Compound A, Abacavir USP RC A, 139U91 (GR92685X), GW 466608X, GW 470921X, GW 403126X, GW 357662X, GW 444710X, Abacavir Related Compound A, Abacavir Sulfate Impurity C, Abacavir Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N6O/c12-9-8-10(16-11(13)15-9)17(5-14-8)7-2-1-6(3-7)4-18/h1-2,5-7,18H,3-4H2,(H4,12,13,15,16)/t6-,7+/m1/s1 |
| SMIL | Nc1nc(N)c2ncn([C@@H]3C[C@H](CO)C=C3)c2n1 |
| IUPAC navn | [(1S,4R)-4-(2,6-diaminopurin-9-yl)cyclopent-2-en-1-yl]methanol |
| Vis mere |