Få mere at vide
Abacavir sulfat, 99 %
Artikelnummer. 15519463 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15519463 1 g 1g
15529463 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15519463 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458860010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 188062-50-2 | C14H18N61/2H2SO4 | 335,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 188062-50-2
Molekylær formel C14H18N61/2H2SO4
Molekylvægt (g/mol) 335.37
InChI nøgle WMHSRBZIJNQHKT-NHMRBCHTSA-N
Synonym abacavir hemisulfate, 1s,4r-4-2-amino-6-cyclopropylamino-9h-purin-9-yl-2-cyclopentene-1-methanol hemisulfate
PubChem CID 75539558
IUPAC navn [(1S)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl]methanol;svovlsyre
SMIL C1CC1NC2=NC(=NC3=C2N=CN3C4CC(C=C4)CO)N.C1CC1NC2=NC(=NC3=C2N=CN3C4CC(C=C4)CO)N.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Abacavir sulfate
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 335.37
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Abacavir sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.