Få mere at vide
MedChemExpress Abacavir sulfate
Artikelnummer. 16417338
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16417338 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16417338 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY17423A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
MedChemExpress Abacavir sulfate (Abacavir Hemisulfate) is a competitive, orally active nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Abacavir sulfate can inhibits the replication of HIV. Abacavir sulfate shows anticancer activity in prostate cancer cell lines. Abacavir sulfate can trespass the blood-brain-barrier and suppresses telomerase activity.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 433.45 g/mol
Produkttype Reference compound
Indhold og opbevaring 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 98.47%
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (115.35 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (76.89 mM∣Need ultrasonic)
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
CAS 188062-50-2
Synonym Abacavir Hemisulfate∣ ABC sulfate