Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Abacavir hemisulfate
Artikelnummer. 18730268
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18730268 10 mg
18766818 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18730268 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4148/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reverse transcriptase inhibitor; antiretroviral
Abacavir hemisulfate is a competitive reverse transcriptase inhibitor; inhibits HIV replication. Orally active and brain penetrant. Antiretroviral agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Renhed 99%
Molekylær formel (1 S,4 R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9 H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol hemisulfate
CAS 188062-50-2
Indhold og opbevaring 4°C
Mængde 10 mg
Produkttype Abacavir hemisulfate
Molekylvægt (g/mol) M.W. (Observed): 335.37
Inhibitorer Abacavir hemisulfate
For Research Use Only