Få mere at vide
Abacavir Carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30179424
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179424 1 mg
30179388 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179424 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1050051MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 384380-52-3
Molekylær formel C14 H16 N6 O2
Synonym 2-Cyclopentene-1-carboxylsyre, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S,4R)-∣(1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-carboxylsyre∣2269W∣Abacavir Carboxylat
Tekniske data
Format Fedt
Molekylvægt (g/mol) 300.32
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mængde 1 mg
Kemisk navn eller materiale Abacavir Carboxylat