Få mere at vide
MedChemExpress Abacavir
Artikelnummer. 16407338
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16407338 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16407338 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY17423
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Abacavir is an orally active and competitive nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Abacavir can inhibits the replication of HIV. Abacavir shows anticancer activity in prostate cancer cell lines. Abacavir can trespass the blood-brain-barrier and suppresses telomerase activity.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 286.33 g/mol
Produkttype Reference compound
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 99.7%
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (349.25 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.98 mM∣Need ultrasonic)
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
CAS 136470-78-5