Beskrivelse
Ingen filtrering eller centrifugering af forskellige råprøver nødvendig for antistofoprensning.
- Protein G Sepharose™ Høj ydeevne i færdigpakkede spin-søjler
- Binder> 1mg humant IgG/søjle
- Ingen filtrering eller centrifugering af forskellige råprøver nødvendig for antistofoprensning
- Klassiske og tværbindingsprotokoller til proteinberigelse (immunpræcipitation)
- Elueringsbetingelser formateret til både LC-MS og elektroforeseanalyse
- Bindende kapacitet> 1mg IgG/søjle (bestemt med humant polyklonalt IgG)
- Stabil i alle almindeligt anvendte buffere inden for antistofoprensning
- Indeholder polypropylen tønde og polyethylen frits
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
- Sengevolumen: 100 μL
- Maksimal prøvevolumen: 600 μL
- Kortvarig (2 timer) pH-stabilitet: 2 –9
- 600 μL ufortyndet serumprøve
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 100 mL |
| Bindende Kapacitet | >1 mg IgG/søjle |
| Kapacitet (metrisk) | 600μ L |
| Oversigt | Ab SpinTrap kolonner er færdigpakkede engangsspin-søjler til hurtig oprensning af monoklonale og polyklonale antistoffer fra serum- og cellekultursupernatanter. Designet til oprensning i lille skala af flere prøver parallelt. |
| Support Type | 6 % stærkt tværbundet agarose |
| Indhold og opbevaring | 4 til 8 °C, 20% Ethanol |
| Mængde | 50 x 100μ L |
| Til brug med (applikation) | Centrifugering |
| Type | Spin-kolonne |
| Prøvevolumen | 600μ l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ab spintrap
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.